Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl Guard Cartridges
Codice prodotto. 10784827 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
Dimensione particelle:
5 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione particelle Dimensione della confezione
10784827 4 mm 10 mm 5 μm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10784827 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 70605014001
Spedizione stimata: 26-11-2026
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
  • Thermo Scientific chemistry on 100Å silica
  • High surface area with high bonded phase coverage
  • Particle size: 5μm
  • 10L x 4.0mm I.D.
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
Requires:
Thermo Scientific Uniguard™ or standalone holder, sold separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Carico di carbonio 11%
pH 2 to 9
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Dimensione del poro 100Å
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Uniguard Direct-connection and Stand Alone Holder
Con tappo Yes
Tipo USP L11
Product Line Beta