Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/Hexyl HPLC Columns,3μm Particle Size
Thermo ScientificTM BetaSilTM Phenyl/Hexyl Columns are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
Marca:  Thermo Scientific™ 73003-104630
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10026314
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Thermo ScientificTM BetaSilTM Phenyl/Hexyl Columns are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
  • Thermo Scientific chemistry on 100Å silica
  • High surface area with high bonded phase coverage
Ordering Information:
Other column dimensions including preparative scale are available. Please call your Customer Service Representative for more information.
Specifica
Specifica
Analytical Column
LC/MS
3 μm
100 Å
Phenyl/Hexyl
11%
Yes
4.6 mm
100 mm
2 to 9
L11
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase