Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silica Guard Cartridges
Codice prodotto. 10239224 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
1 mm I.D.
2.1 mm
3 mm
4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
Dimensione particelle:
5 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione particelle unitSize
10239224 4 mm 10 mm 5 μm pezzi 4
10187644 2.1 mm 10 mm 5 μm pezzi 4
10279174 3 mm 10 mm 5 μm pezzi 4
10514855 1 mm I.D. 10 mm 5 μm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10239224 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 70005014001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Experience a powerful column for separating non-polar and moderately polar compounds based on 100Å high purity silica and designed for small molecule analysis.
Thermo Scientific™ BETASIL™ Silica HPLC columns are based on a highly pure, 100Å silica designed for small molecule analysis. BETASIL Silica columns are used for normal phase separations. These non-bonded silica columns are a powerful and efficient tool for separating non-polar and moderately polar compounds.
  • 100Å high purity silica
  • Used for the separation of non-polar and moderately polar compounds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
pH 2 to 9
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Dimensione del poro 100Å
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Diametro (sistema metrico) interno 4 or 4.6 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) HPLC Column
Con tappo No
Tipo USP L3
Product Line BetaSil