Learn More
Betaxolol hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16454347
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16454347 50 mg 50mg
16428468 10 mg 10mg
16428276 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16454347 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0381A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Betaxolol Hydrochloride is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.
Betaxolol Hydrochloride is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.
Specifica
Materiale o nome chimico Betaxolol hydrochloride
CAS 63659-19-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H30ClNO3
Quantità 50 mg
Sinonimo SL75212
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (290.79 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (29.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(CCOCC2CC2)C=C1.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 343.89
Peso formulazione 343.89
Percent Purity 98.69%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only