Learn More
Betaxolol Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30137093
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137093 5 mg 5mg
30136489 100 mg 100mg
17971675 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137093 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB3279805MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63659-19-8
Formula molecolare C18 H29 N O3 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 343.89
Sinonimo Betaxolol Hydrochloride, (2RS)-1-[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol hydrochloride, 2-Propanol, 1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), 2-Propanol, 1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, hydrochloride (9CI), Betapress, Betoptic, Betoptima, Kerlone, Optipress, SL 75212, SLD 212
IUPAC Name 1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol;hydrochloride
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCOCC2CC2)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Betaxolol Hydrochloride
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H29NO3.ClH/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16;/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H
Peso formulazione 343.1914