Learn More
Betaxolol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16444347
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16444347 50 mg 50mg
16418468 10 mg -
16418276 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16444347 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0381
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
MedChemExpress Betaxolol is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.
Betaxolol is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.
Specifica
Materiale o nome chimico Betaxolol
CAS 63659-18-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H29NO3
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (325.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(CCOCC2CC2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 307.43
Peso formulazione 307.43
Percent Purity 95.06%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only