Learn More
Betaxolol, TRC
Codice prodotto. 17972335
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17972335 10 mg 10mg
17901255 5 mg 5mg
17962215 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17972335 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB32800010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63659-18-7
Formula molecolare C18 H29 N O3
Molecular Weight (g/mol) 307.43
Sinonimo (±)-Betaxolol, 1-Isopropylamino-3-[4-(2-cyclopropylmethoxy-ethyl)phenoxy]-2-propanol, Betaxolol, Betoptic S, 2-Propanol, 1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-
IUPAC Name 1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCOCC2CC2)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Betaxolol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H29NO3/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3
Peso formulazione 307.2147
Percent Purity >95%