Learn More
Thermo Scientific Chemicals Betulinic acid
Codice prodotto. 15871012 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15871012 1 g 1g
15881012 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15871012 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 462870010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 472-15-1 | C30H48O3 | 456.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 472-15-1
Formula molecolare C30H48O3
Molecular Weight (g/mol) 456.71
InChI Key QGJZLNKBHJESQX-FZFNOLFKSA-N
PubChem CID 64971
ChEBI CHEBI:3087
Specifica
Materiale o nome chimico Betulinic acid
Quantità 1 g