Learn More
MedChemExpress Betulonic acid
Codice prodotto. 16409228
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16409228 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16409228 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN1451
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
MedChemExpress Betulonic acid (Betunolic acid), a naturally occurring triterpene, is found in many plants. Betulonic acid has anti-tumor, anti-inflammatory, antiparasitic and anti-viral (HSV-1) activities.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 454.68 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 4481-62-3
Product Type Natural Products
Purezza 98.0%
Solubilità DMSO : 6.67 mg/mL (14.67 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Betunolic acid∣ Liquidambaric acid∣ (+)-Betulonic acid
Bersaglio Parasite∣HSV