Learn More
MedChemExpress Betulonic acid
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecolare | 454.68 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 4481-62-3 |
| Product Type | Natural Products |
| Purezza | 98.0% |
| Solubilità | DMSO : 6.67 mg/mL (14.67 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinonimo | Betunolic acid∣ Liquidambaric acid∣ (+)-Betulonic acid |
| Bersaglio | Parasite∣HSV |
| Vedi altri risultati |