Descrizione
- Power supply via 230 V power supply unit
- International plug adapter included with delivery
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Accu/EnergyOne Barrel Pump |
| Tensione | 230 V |
| Descrizione | Power supply unit incl. Connectors for Accu/EnergyOne |
| Include | EU, UK, US, AU plug |
| Peso (sistema metrico) | 0.01 kg |
| Product Type | Power Supply Unit |