Learn More
Bexarotene, MedChemExpress
Descrizione
Bexarotene (LGD1069) is a high-affinity and selective retinoid X receptors (RXR) agonist with EC50s of 33, 24, 25 nM for RXRα, RXRβ, and RXRγ, respectively. Bexarotene shows limited affinity for RAR receptors (EC50 >10000 nM). Bexarotene can be used for the research of cutaneous T-cell lymphoma.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bexarotene |
| CAS | 153559-49-0 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C24H28O2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | LGD1069 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 60 mg/mL (172.18 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1(C2=C(C(C)(CC1)C)C=C(C(C(C3=CC=C(C=C3)C(O)=O)=C)=C2)C)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 348.48 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only