Learn More
Bexarotene, TRC
Codice prodotto. 30336113
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30336113 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30336113 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB33675010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bexarotene
CAS 153559-49-0
Formula molecolare C24 H28 O2
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H28O2/c1-15-13-20-21(24(5,6)12-11-23(20,3)4)14-19(15)16(2)17-7-9-18(10-8-17)22(25)26/h7-10,13-14H,2,11-12H2,1,3-6H3,(H,25,26)
SMILES Cc1cc2c(cc1C(=C)c3ccc(cc3)C(=O)O)C(C)(C)CCC2(C)C
IUPAC Name 4-[1-(3,5,5,8,8-pentamethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethenyl]benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 348.48
Peso formulazione 348.2089