Learn More
Bexarotene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bexarotene |
| CAS | 153559-49-0 |
| Formula molecolare | C24 H28 O2 |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H28O2/c1-15-13-20-21(24(5,6)12-11-23(20,3)4)14-19(15)16(2)17-7-9-18(10-8-17)22(25)26/h7-10,13-14H,2,11-12H2,1,3-6H3,(H,25,26) |
| SMILES | Cc1cc2c(cc1C(=C)c3ccc(cc3)C(=O)O)C(C)(C)CCC2(C)C |
| IUPAC Name | 4-[1-(3,5,5,8,8-pentamethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethenyl]benzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 348.48 |
| Peso formulazione | 348.2089 |