Learn More
Bezafibrate, 98+%
Codice prodotto. 15464019
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15464019 500 mg 500mg
15444019 1 g 1g
15454019 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15464019 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J61412.ME
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
A peroxisome proliferator-activated receptor agonist and hypolipidemic agent | CAS: 41859-67-0 | C19H20ClNO4 | 361.82 g/mol
A peroxisome proliferator-activated receptor agonist and hypolipidemic agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 41859-67-0
Formula molecolare C19H20ClNO4
Molecular Weight (g/mol) 361.82
Numero MDL MFCD00078970
InChI Key IIBYAHWJQTYFKB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bezafibrate, bezalip, cedur, bezafibrat, befizal, bezafibrato, bezafibratum, sklerofibrat, azufibrat, difaterol
PubChem CID 39042
ChEBI CHEBI:47612
IUPAC Name 2-(4-{2-[(4-chlorophenyl)formamido]ethyl}phenoxy)-2-methylpropanoic acid
SMILES CC(C)(OC1=CC=C(CCNC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Bezafibrate
Punto di fusione 183°C to 186°C
Colore White
Quantità 500 mg
Indice di Merck 14,1195
Peso formulazione 361.82
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bezafibrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Bezafibrate