Learn More
Bezafibrate, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bezafibrate |
| CAS | 41859-67-0 |
| Nomi componenti o analita | Bezafibrate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C19 H20 Cl N O4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Bezafibrate, 2-[4-[2-[(4-Chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid, BM 15075, Befizal, Benzofibrate, Bezalip, Bezatol, Cedur, Difaterol |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CC(C)(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(=O)O |
| Vedi altri risultati |