Learn More
Sartorius™ BF2 Cotton Linter Blotting Paper
Codice prodotto. 10525891 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
460 mm
580 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10525891
Marca: Sartorius™ FT2519200200N
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Highly pure and ideal for blotting and chromatography, as well as a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics sectors.
  • Grade BF 2
  • Made of high purity cotton linters for uniform buffer flow and resulting blots
  • No additives to avoid any interference during the transfer
  • Supplied in sheets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Larghezza (sistema metrico) 20 mm
Colore White
Quantità 100/Pk.
Materiale Cotton linters with an alpha-cellulose content
Spessore 0.35 mm