Learn More
Sartorius™ BF2 Cotton Linter Blotting Paper
Highly pure and ideal for blotting and chromatography, as well as a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics sectors.
116.00€ - 406.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Quantità | 100/Pk. |
Materiale | Cotton linters with an alpha-cellulose content |
Spessore | 0.35 mm |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10525891
|
Sartorius™
FT-2-519-200200N |
200 mm |
116.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10317691
|
Sartorius™
FT-2-519-460570N |
460 mm |
357.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10490652
|
Sartorius™
FT-2-519-580600N |
580 mm |
406.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Grade BF 2
- Made of high purity cotton linters for uniform buffer flow and resulting blots
- No additives to avoid any interference during the transfer
- Supplied in sheets
Specifica
White | |
100/Pk. | |
Cotton linters with an alpha-cellulose content | |
0.35 mm |