Learn More
Abnova™ BGLAP/CEN1q FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
1475.00€ - 2430.00€
Specifica
Content And Storage Store at 4°C in the dark
Formato Tube
Da utilizzare con (applicazione) Fluorescent In Situ Hybridization (Cell)
Gene bone gamma-carboxyglutamate (gla) protein
Alias gene BGP,OC,PMF1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16053345
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
FG0214.100UL
100 μL
1475.00€
100µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16063345
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
FG0214.200UL
200 μL
2430.00€
200µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Store at 4°C in the dark
Fluorescent In Situ Hybridization (Cell)
BGP,OC,PMF1
632
Liquid
Tube
bone gamma-carboxyglutamate (gla) protein
BGLAP
DNA/RNA