Learn More
Keystone Cleanroom Products BHD Autoclavable Wrapper
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17728187 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
1.5 in.
2 in.
3 in.
4 in.
6 in.
Larghezza (sistema imperiale):
1.5 in.
2 in.
3 in.
4 in.
6 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 3000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
17728187 4 in. 4 in. pezzi 3000
17798177 1.5 in. 1.5 in. pezzi 3000
17708187 2 in. 2 in. pezzi 3000
17718187 3 in. 3 in. pezzi 3000
17738187 6 in. 6 in. pezzi 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17728187 Fornitore Keystone Cleanroom Products N. del fornitore BHDSHEET0404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    842.00€
    786.49€ / pezzi 3000
    Risparmia 55.51€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 18-01-2027
When secured with autoclave tape or elasticized bands, these BHD Autoclavable Wrappers provide an adequate microbial barrier from external sources of contamination.
  • Designed for steam sterilization
  • Treated to impart water and alcohol repellency
  • Wet formed, lightweight non-woven fabric comprised of natural wood pulp and polyester fibers bonded with a resin binder
  • Sufficient microbial barrier
  • Resists tearing and punctures
  • Does not contain any natural latex rubber
  • Processed and packaged in ISO Certified Cleanrooms
  • Certificate of Conformance included with shipment
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di chiusura None
Colore Blue
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Gamma, EtO, or Steam Sterilization
Materiale Cellulose
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Product Type Sterilization Wrap (Heavy-duty)
Lunghezza (sistema metrico) 10.2 cm
Larghezza (sistema metrico) 10.2 cm