Learn More
BHLHE40 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene BHLHE40
Concentrazione 0.35 mg/mL
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16897894
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
17895-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16887894
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
17895-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
This gene encodes a member of the nucleoporin family. The protein is localized to the nuclear rim and is an essential component of the nuclear pore complex (NPC). All molecules entering or leaving the nucleus either diffuse through or are actively transported by the NPC. Alternate transcriptional splice variants of this gene have been observed but have not been thoroughly characterized.
Specifica
Specifica
BHLHE40
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O14503, O35185, O35780
20893, 79431, 8553
BHLHE40 Fusion Protein Ag12236
Primary
-20°C
BHLHE40
0.35 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
BHLHB2, BHLHE40, DEC1, SHARP 2, SHARP2, STRA13, Stra14
BHLHE40
IgG
Antigen Affinity Chromatography