Learn More
BI605906, MedChemExpress
Codice prodotto. 16455488
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16455488 10 mg 10mg
16411667 50 mg 50mg
16408207 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16455488 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13019
MedChemExpress BI605906 is a novel IKKβ inhibitor with an IC50 value of 380 nM when assayed at 0.1 mM ATP.
BI605906 is a novel IKKβ inhibitor with an IC50 value of 380 nM when assayed at 0.1 mM ATP.
Specifica
Materiale o nome chimico BI605906
CAS 960293-88-3
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H22F2N4O3S2
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.21 mM)
SMILES O=C(C1=C(N)C2=C(C(F)(F)CC)C=C(N3CCC(S(=O)(C)=O)CC3)N=C2S1)N
Molecular Weight (g/mol) 432.51
Peso formulazione 432.51
Percent Purity 95.03%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only