Learn More
BIBF 1202, MedChemExpress
Codice prodotto. 16471589
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Codice prodotto. 16471589
Marca: Medchem Express HY15992
MedChemExpress BIBF 1202 is the carboxylate metabolite of BIBF 1120 which inhibits VEGFR2 kinase with an IC50 of 62 nM.
BIBF 1202 is the carboxylate metabolite of BIBF 1120 which inhibits VEGFR2 kinase with an IC50 of 62 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico BIBF 1202
CAS 894783-71-2
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C30H31N5O4
Quantità 1 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 45 mg/mL (85.62 mM)
SMILES O=C(C1=CC(NC/2=O)=C(C=C1)C2=C(NC3=CC=C(N(C)C(CN4CCN(C)CC4)=O)C=C3)/C5=CC=CC=C5)O
Molecular Weight (g/mol) 525.6
Peso formulazione 525.6
Percent Purity 96.62%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.