Learn More
BIBR 1532, MedChemExpress
Codice prodotto. 16497246
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16497246 100 mg 100mg
16473307 50 mg 50mg
16417298 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16497246 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17353
MedChemExpress BIBR 1532 is a potent, selective and non-competitive telomerase inhibitor with IC50 of 100 nM in a cell-free assay.
BIBR 1532 is a potent, selective and non-competitive telomerase inhibitor with IC50 of 100 nM in a cell-free assay.
Specifica
Materiale o nome chimico BIBR 1532
Forma fisica Solid
CAS 321674-73-1
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H17NO3
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (301.79 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(/C=C(C2=CC=C3C=CC=CC3=C2)\C)=O
Molecular Weight (g/mol) 331.36
Peso formulazione 331.36
Percent Purity 99.22%
Grado Research
Research purposes only