Learn More
Tocris Bioscience™ BIBR 1532
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18095162
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18095162 10 mg 10mg
18093782 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18095162 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 2981/10
Selective telomerase inhibitor
Selective telomerase inhibitor (IC50 values are 93, > 100000 and > 100000 nM for human telomerase, human RNA polymerase I and human RNA polymerase II + III respectively). Causes telomere shortening in exponentially growing NCI-H460 lung carcinoma cells and eventual growth arrest.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 321674-73-1
Formula molecolare C21H17NO3
Specifica
Materiale o nome chimico BIBR 1532
Quantità 10 mg
Peso formulazione 331.36
Purezza >98%
Peso molecolare 331.371