Learn More
Bicalutamide EP Impurity D, Mikromol™
Descrizione
Bicalutamide EP Impurity D, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride |
| CAS | 654-70-6 |
| Nomi componenti o analita | 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H5 F3 N2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, Bicalutamide Imp. D (EP), 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride, Bicalutamide Impurity D |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F |
| Vedi altri risultati |