Learn More
Bicalutamide, MedChemExpress
Descrizione
Bicalutamide is an orally active non-steroidal androgen receptor (AR) antagonist. Bicalutamide can be used for the research of prostate cancer.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bicalutamide |
| CAS | 90357-06-5 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C18H14F4N2O4S |
| Quantità | 500 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 50 mg/mL (116.18 mM) |
| SMILES | FC1=CC=C(S(=O)(CC(O)(C(NC2=CC=C(C#N)C(C(F)(F)F)=C2)=O)C)=O)C=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 430.37 |
| Peso formulazione | 430.37 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only