Learn More
Bicalutamide, TRC
Codice prodotto. 30137740
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
100mg
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137740 500 mg 500mg
30133724 2.5 g 2.50g
30041291 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137740 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB382000500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90357-06-5
Formula molecolare C18 H14 F4 N2 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 430.37
Sinonimo N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, (±)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, (±)-4'-Cyano-α,α,α-trifluoro-3-[(p-fluorophenyl)sulfonyl]-2-methyl-m-lactotoluidide, Bicalutamide, Casodex, Cosudex, ICI 176334, ZD 176334
IUPAC Name N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(4-fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanamide
SMILES CC(O)(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Bicalutamide
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H14F4N2O4S/c1-17(26,10-29(27,28)14-6-3-12(19)4-7-14)16(25)24-13-5-2-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25)
Peso formulazione 430.061