Learn More
Bicarbonate Indicator Solution, Pure, Concentrated Stock Reagent, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Descrizione
Bicarbonate Indicator Solution, Pure, Concentrated Stock Reagent
Specifica
Imballaggio | Amber glass bottle |
Colore | Orange to Red |
Quantità | 250 mL |
Forma fisica | Liquid |