Learn More
Bicifadine-d5 Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30340976
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30340976 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30340976 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB3822521MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bicifadine-d5 Hydrochloride
CAS 1014696-75-3
Formula molecolare C12H11D5ClN
Quantità 1 mg
Sinonimo 1-(4-Methylphenyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-d5 Hydrochloride, (+/-)-1-(4-Methylphenyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-d5 Hydrochloride, CL 220075-d5, MCV 4147-d5, NIH 9542-d5
InChI Formula InChI=1S/C12H15N.ClH/c1-9-2-4-10(5-3-9)12-6-11(12)7-13-8-12;/h2-5,11,13H,6-8H2,1H3;1H/i6D2,7D2,11D;
SMILES Cl.[2H]C1([2H])NCC2(c3ccc(C)cc3)C([2H])([2H])C12[2H]
IUPAC Name 4,4,5,6,6-pentadeuterio-1-(4-methylphenyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 214.75
Peso formulazione 214.1285