Learn More
Bicine, 98.5 to 101.5% (Dry Basis), Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Bicine |
Punto di fusione | ∼191°C (decomposition) |
Forma fisica | Crystalline Powder |
Quantità | 100 g |
Note percentuale saggio | Dry basis |
Formula lineare | (CH2CH2OH)2NCH2COOH |
Imballaggio | Plastic bottle |
Beilstein | 1769362 |
Peso formulazione | 163.17 |
Percent Purity | 98.5 to 101.5% |