Learn More
Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, TRC
Codice prodotto. 30335449
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335449 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335449 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB38287025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Norbornene
CAS 498-66-8
Formula molecolare C7 H10
Quantità 25 g
Sinonimo 2-Norbornene (8CI), 2-Norbornylene, 3,6-Endomethylenecyclohexene, Bicyclo[2.2.1]heptene, NSC 120425, NSC 22453, Norbornene, Norbornylene, Norcamphene, Norfenchene, Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
InChI Formula InChI=1S/C7H10/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-2,6-7H,3-5H2/t6-,7+
SMILES C1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
IUPAC Name (1R,4S)-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
Molecular Weight (g/mol) 94.15
Peso formulazione 94.0783