Learn More
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, 97%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10367761 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10367761 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10367761 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 176501000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
Nota nome 98%
CAS 1719-83-1
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore White to Beige
Analisi elementare 56.00 to 60.10% (C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C12H8O6
Numero MDL MFCD00082228
Quantità 100 g
Sinonimo bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, 4,4a,8,8a-tetrahydro-4,8-ethenobenzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7 3ah,7ah-tetraone, bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic acid dianhydride, 4,8-etheno-1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, 3a,4,4a,7a,8,8a-hexahydro, bicyclo 2.2.2-7-octene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, bicyclo 2.2.2-7-octene-2,3,5,6-tetracarboxylic acid dianhydride, 4,10-dioxatetracyclo 5.5.2.0<2,6>.0<8,12> tetradec-13-ene-3,5,9,11-tetraone, 4,10-dioxatetracyclo 5.5.2.0 2 ,?.0?, 1 2 tetradec-13-ene-3,5,9,11-tetrone, bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride, 4,4a,8,8a-tetrahydro-4,8-ethenobenzo 1,2-c
InChI Key XLOGCGOPKPCECW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2C3C(C1C4C2C(=O)OC4=O)C(=O)OC3=O
Molecular Weight (g/mol) 248.19
PubChem CID 102679
Peso formulazione 248.19
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals