Learn More
Bicyclo[3.3.1]nonane-2,6-dione, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bicyclo[3.3.1]nonane-2, 6-dione |
| CAS | 16473-11-3 |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Formula molecolare | C9H12O2 |
| Numero MDL | MFCD00153926 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | bicyclo 3.3.1 nonane-2,6-dione, bicyclo 3.3.1 nona-2,6-dione, meerwein's ketone, zlchem 41, acmc-20alon |
| InChI Key | QWNPVTXLBMSEPN-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |