Learn More
Bicyclohexyl, 99%
Codice prodotto. 10361391 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10361391 100 g Bottiglia in vetro 100g
10502014 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10361391 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 402211000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 92-51-3 | C12H22 | 166.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-51-3
Formula molecolare C12H22
Molecular Weight (g/mol) 166.31
Numero MDL MFCD00003815
InChI Key WVIIMZNLDWSIRH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bicyclohexyl, 1,1'-bicyclohexyl, dicyclohexyl, bicyclohexane, dicyclohexane, dodecahydrobiphenyl, cyclohexane, cyclohexyl, 1,1'-biphenyl, dodecahydro, 1,1'-bi cyclohexyl, 1, dodecahydro
PubChem CID 7094
IUPAC Name cyclohexylcyclohexane
SMILES C1CCC(CC1)C1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Bicyclohexyl
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 3.0°C to 4.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8600g/mL
Punti di ebollizione 227.0°C
Punto d'infiammabilità 92°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4780 to 1.4800
Quantità 100 g
Beilstein 05, 108
Gravità specifica 0.86
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble.
Peso formulazione 166.31
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid