Learn More
BID Antibody (005), PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18614511 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18614511 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18614511 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP289516PCP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
BID Monoclonal specifically detects BID in Human samples. It is validated for ELISA/Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene BID
Applicazioni ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Clone 005
Coniugato PerCP
Diluizione ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulazione PBS
Alias gene apoptic death agonist, BH3 interacting domain death agonist, BH3-interacting domain death agonist, BID isoform ES(1b), BID isoform L(2), BID isoform Si6, desmocollin type 4, FP497, Human BID coding sequence, MGC15319, MGC42355, p22 BID, tbid
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human BID (Uniprot#: P55957-1; Met1-Asp195).
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Cancer, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 637
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus