Learn More
Bifenazate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491616
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491616 500 mg 500mg
16485676 100 mg -
16431219 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16491616 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY119687500mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress Bifenazate is a carbazate acaricide that control 100% of mites at a concentration of 25 ppm. Bifenazate is a positive allosteric modulator of GABA receptor.
Bifenazate is a carbazate acaricide that control 100% of mites at a concentration of 25 ppm. Bifenazate is a positive allosteric modulator of GABA receptor.
Specifica
Materiale o nome chimico Bifenazate
CAS 149877-41-8
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H20N2O3
Quantità 500 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 250 mg/mL (832.36 mM)
SMILES COC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1NNC(OC(C)C)=O
Molecular Weight (g/mol) 300.35
Peso formulazione 300.35
Percent Purity 99.65%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only