Learn More
Bifenox, TRC
Codice prodotto. 30345605
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30345605 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30345605 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB38290050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bifenox
CAS 42576-02-3
Formula molecolare C14 H9 Cl2 N O5
Quantità 50 mg
Sinonimo 2,4-Dichlorophenyl 3-(methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl ether, 2,4-Dichlorophenyl 3'-carbomethoxy-4'-nitrophenyl ether, 2,4-Dichlorophenyl-3'-methoxycarbonyl-4'-nitrophenyl ether, 3-Carbomethoxy-2',4'-dichloro-4-nitrodiphenyl ether, Bifenox, Biphenox, Fox, Jiazhichucaomi, MC 4379, MC 79, Methyl 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzoate, Modown, Modown 4F, Weeral
InChI Formula InChI=1S/C14H9Cl2NO5/c1-21-14(18)10-7-9(3-4-12(10)17(19)20)22-13-5-2-8(15)6-11(13)16/h2-7H,1H3
SMILES COC(=O)c1cc(Oc2ccc(Cl)cc2Cl)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC Name methyl 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzoate
Molecular Weight (g/mol) 342.13
Peso formulazione 340.9858