Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bifenox
Codice prodotto. 16594424 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16594424 250 mg 250mg
16584424 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16594424 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 464602500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42576-02-3
Formula molecolare C14H9Cl2NO5
Molecular Weight (g/mol) 342.13
Numero MDL MFCD00055314
InChI Key SUSRORUBZHMPCO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name methyl 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(OC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Bifenox
Punto di fusione 84.0°C to 89.0°C
Solubilità Insoluble in water
Quantità 250 mg
Peso formulazione 342.13