Specifica
| Materiale o nome chimico | Bifonazole |
| Punto di fusione | 149.0°C |
| Perdita all'essiccatura | 0.5% max. (1 g, 105°C, 1 h) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 310.39 |
| Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Bifonazole
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico