Learn More
Bifonazole, LoGiCal
Codice prodotto. 30459871
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30459871 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30459871 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0318.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bifonazole
CAS 60628-96-8
Nomi componenti o analita Bifonazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C22 H18 N2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 1-([1,1'-Biphenyl]-4-ylphenylmethyl)-1H-imidazole, A-One-L, Amycor, Azolmen, BAY-h 4502, Bedriol, Bicutrin, Bifazol, Bifonazole, Mycospor, Mycosporan, Trifonazole, bifosin, (+/-)-Bifonazole
InChI Formula InChI=1S/C22H18N2/c1-3-7-18(8-4-1)19-11-13-21(14-12-19)22(24-16-15-23-17-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-17,22H
Tipo di soluzione Neat
SMILES c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)c3ccccc3)n4ccnc4
IUPAC Name 1-[phenyl-(4-phenylphenyl)methyl]imidazole
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 310.39
Quantità 10 mg
Peso formulazione 310.147 g/mol