Learn More
Bifonazole, Mikromol™
Codice prodotto. 30052173
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052173 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30052173 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0318.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bifonazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bifonazole
CAS 60628-96-8
Nomi componenti o analita Bifonazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C22 H18 N2
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 1-([1,1'-Biphenyl]-4-ylphenylmethyl)-1H-imidazole, A-One-L, Amycor, Azolmen, BAY-h 4502, Bedriol, Bicutrin, Bifazol, Bifonazole, Mycospor, Mycosporan, Trifonazole, bifosin, (+/-)-Bifonazole
InChI Formula InChI=1S/C22H18N2/c1-3-7-18(8-4-1)19-11-13-21(14-12-19)22(24-16-15-23-17-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-17,22H
SMILES c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)c3ccccc3)n4ccnc4
IUPAC Name 1-[phenyl-(4-phenylphenyl)methyl]imidazole
Molecular Weight (g/mol) 310.39
Quantità 500 mg
Peso formulazione 310.147 g/mol