Learn More
(±)-Bifonazole, TRC
Codice prodotto. 30343745
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343745 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30343745 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB3834001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bifonazole
CAS 60628-96-8
Formula molecolare C22 H18 N2
Quantità 1 g
Sinonimo 1-([1,1'-Biphenyl]-4-ylphenylmethyl)-1H-imidazole, (±)-Bifonazole, A-One-L, Amycor, Azolmen, BAY-h 4502, Bedriol, Bicutrin, Bifazol, Bifonazole, Mycospor, Mycosporan, Trifonazole, bifosin
InChI Formula InChI=1S/C22H18N2/c1-3-7-18(8-4-1)19-11-13-21(14-12-19)22(24-16-15-23-17-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-17,22H
SMILES c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)c3ccccc3)n4ccnc4
IUPAC Name 1-[phenyl-(4-phenylphenyl)methyl]imidazole
Molecular Weight (g/mol) 310.39
Peso formulazione 310.147