Descrizione
- Digital speed display, LED
- Electronically controlled motor for more capacity
- Higher speed range from 0 to 2.500rpm
- Maximum stirring quantity of 1.5L
- Outstanding chemical resistance due to glass top and synthetic bottom made of TPC-ET
- Recyclable materials
Specifica
Specifica
| Speed | da 0 a 2500 rpm |
| Posizioni di agitazione | 1 |
| Materiale piastra superiore | Piastra per impostazione in vetro |
| Tensione | Da 100 a 240 V |
| Wattage | 4 w |
| Altezza (sistema metrico) | H 45 mm |
| Area superficie piastra superiore (sistema metrico) | 115 x 115 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 185 mm |
| Amperaggio | 300 mA |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Vedi altri risultati |