Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 & v3.1 5X Sequencing Buffer
Codice prodotto. 15768289 Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
28 mL
Dimensione della confezione:
1mL
28mL
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15768289 1 mL Pezzo
15929182 1 mL 1mL
15791816 28 mL Pezzo
15939182 28 mL 28mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15768289 Fornitore Applied Biosystems™ N. del fornitore 4336697
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This sequencing buffer is optimized for use with BigDye™ Terminator v1.1 and v3.1 Cycle Sequencing Kits.
  • Optimized for use with BigDye™ Terminator Cycle Sequencing Kits
Order Info
Each
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tampone Sequencing Buffer
Concentrazione 5X
Content And Storage Store at 2°C to 8°C.
Da utilizzare con (apparecchiatura) GeneAmp 9700, Veriti Thermal Cycler, 3500 Genetic Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer
Da utilizzare con (applicazione) Standard Sequencing
Linea di prodotti BigDye
Product Type Sequencing Buffer
Quantità 1 mL
Shipping Condition Room Temperature
Forma Liquid