missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Bigfoot™ Spectral Cell Sorter Accessories

Codice prodotto. 18895490 Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Bandpass Filter, 525/35
Chromosome Optical Filter Kit
Nozzle Tip, 100 μm
Nozzle Tip, 70 μm
Output Tube Adapter, 50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type unitSize
18895490 Bandpass Filter, 525/35 -
31941693 Chromosome Optical Filter Kit Pezzo
17414963 Nozzle Tip, 70 μm Pezzo
17424963 Nozzle Tip, 100 μm Pezzo
17464973 Output Tube Adapter, 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18895490 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PL00364
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The Bigfoot Cell Sorter has a multitude of cell sorting accessories to enable the most complex multi-parameter sorts and to meet high-throughput demands for a wide range of applications.

The Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter provides power, performance, and flexibility to help accelerate cutting edge discoveries. Designed to streamline the cell sorting workflow and enhance the user experience, the Bigfoot sorter has a multitude of cell sorting advancements, accessories, and unique capabilities to enable the most complex multi-parameter sorts and to meet high-throughput demands for a wide range of applications.

The Bigfoot Spectral Cell Sorter offers a full line of accessory products for continuous expansion of the instrument, including interchangeable nozzle tips, temperature controlled sample input and sort output adapters, and bulk fluid bottles and caps.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Da utilizzare con (apparecchiatura) Bigfoot™ Spectral Cell Sorter
Da utilizzare con (applicazione) Flow Cytometry
Quantità Each
Content And Storage Room Temperature
Include Optical filter, retention, and label
Product Type Bandpass Filter, 525/35
Linea di prodotti Bigfoot

Esclusivamente per scopi di ricerca.

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.