Learn More
MP Biomedicals™ BigPrep™ Lysing Matrix Z, 50 mL Tubes
BigPrep™ Lysing Matrix Z contains 2.0 mm diameter yttria-stabilized zirconium oxide beads and is used to grind soft animal and plant tissues and insects.
28.41€ - 641.30€
Specifica
Tipo di profilo | Yttria-stabilized Zirconium Oxide |
---|---|
Content And Storage | Room temperature |
Tipo di campione | Animal Tissues, Plants, Insects |
DNasi | Dnase-free |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | FastPrep instruments or other bead beaters |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15252860
|
MP Biomedicals™
116979002 |
2 x 50 mL |
28.41€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15262860
|
MP Biomedicals™
116979010 |
10 x 50 mL |
138.86€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15272860
|
MP Biomedicals™
116979050 |
50 x 50 mL |
641.30€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Lysing Matrix Z tubes can be used with FastPrep instruments or similar bead beaters. They are ideal for lysis of animal and plant tissue and whole insects. Lysing Matrix Z is an alternative to the very aggressive Lysing Matrix A for applications such as RNA and protein isolation from very tough tissue.
- Tube size: 50 mL
- Samples types: Animal tissue, plant tissue, tough stems, roots, seeds, whole insects
- Matrix composition: 2 mm diameter yttria-stabilized zirconium oxide beads
Specifica
Yttria-stabilized Zirconium Oxide | |
Animal Tissues, Plants, Insects | |
FastPrep instruments or other bead beaters | |
Lysing Matrix Z | |
Rnase-free |
Room temperature | |
Dnase-free | |
Nucleic Acid Isolation and Purification, Homogenization | |
Lysis Matrix Tube |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.