Learn More
Biguanide Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30240826
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30240826 5 g 5g
30240727 1 g 1g
30240610 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30240826 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB0165565G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4761-93-7
Formula molecolare C2H7N5 . HCl
Molecular Weight (g/mol) 137.57
Sinonimo Diguanide Hydrochloride, Imidodicarbonimidic Diamide Hydrochloride, Guanylguanidine Hydrochloride, Isobiguanide Hydrochloride, (Aminoiminomethyl)-guanidine Hydrochloride;
IUPAC Name 1-(diaminomethylidene)guanidine;hydrochloride
SMILES Cl.NC(=NC(=N)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico Biguanide Hydrochloride
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C2H7N5.ClH/c3-1(4)7-2(5)6;/h(H7,3,4,5,6,7);1H
Peso formulazione 137.0468