Learn More
Bilirubin (>90%), TRC
Codice prodotto. 30333802
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30333802 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30333802 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB385300500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bilirubin
CAS 635-65-4
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C33 H36 N4 O6
Quantità 500 mg
Sinonimo 21H-Biline-8,12-dipropanoic acid, 2,17-diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo-, Biline-8,12-dipropionic acid, 1,10,19,22,23,24-hexahydro-2,7,13,17-tetramethyl-1,19-dioxo-3,18-divinyl- (8CI), Hematoidin (6CI), 2,17-Diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo-21H-biline-8,12-dipropanoic acid, (4Z,15Z)-Bilirubin IXα, (Z,Z)-Bilirubin, (Z,Z)-Bilirubin IXα, Bilirubin, Bilirubin IXα, Cholerythrin, NSC 26685
InChI Formula InChI=1S/C33H36N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-14,34-35H,1-2,9-12,15H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-
SMILES CC1=C(C=C)\C(=C\c2[nH]c(Cc3[nH]c(\C=C\4/NC(=O)C(=C4C)C=C)c(C)c3CCC(=O)O)c(CCC(=O)O)c2C)\NC1=O
IUPAC Name 3-[2-[[3-(2-carboxyethyl)-5-[(Z)-(3-ethenyl-4-methyl-5-oxopyrrol-2-ylidene)methyl]-4-methyl-1H-pyrrol-2-yl]methyl]-5-[(Z)-(4-ethenyl-3-methyl-5-oxopyrrol-2-ylidene)methyl]-4-methyl-1H-pyrrol-3-yl]propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 584.662
Peso formulazione 584.263
Percent Purity >95