Learn More
Bilirubin, MedChemExpress
Descrizione
Bilirubin is a yellow breakdown product of heme catabolism. Bilirubin exhibits antioxidant and antimutagenic effects.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bilirubin |
| CAS | 635-65-4 |
| Colore | Orange |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C33H36N4O6 |
| Quantità | 50 mg |
| Informazioni di solubilità | 0.1 M NaOH : 8.33 mg/mL (14.25 mM; ultrasonic and adjust pH to 10 with NaOH) ∣DMSO : 6 mg/mL (10.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.71 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) ∣0.1 M HCL : < 1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CC(C(N/1)=O)=C(C=C)C1=C\C2=C(C)C(CCC(O)=O)=C(CC3=C(CCC(O)=O)C(C)=C(/C=C4NC(C(C=C)=C\4C)=O)N3)N2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 584.66 |
| Peso formulazione | 584.66 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only